Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Mouse Pan B (B220)
Código de producto. 10037482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10037482 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10037482 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11441D
Includes
5 ml de Dynabeads Pan B (B220) de ratón recubiertas con anticuerpo monoclonal anti-B220
Los gránulos magnéticos aíslan o agotan las células T de ratón directamente de cualquier muestra, incluidas digestiones de tejidos como el bazo o los ganglios linfáticos, la sangre completa, la médula ósea y las células mononucleares (CMN)
  • Aislamiento rápido de células T de ratón de cualquier muestra: no se necesitan columnas
  • Aislamiento positivo para ensayos moleculares secuencia abajo o agotamiento eficaz de células B de ratón
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Células B
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Reactividad: Ratón
  • Tipo de muestra: Sangre, ganglio linfático, bazo
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 107 celdas por aislamiento
  • Especie diana: Ratón
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento celular, aislamiento de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células B
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ Pan B (B220) de ratón recubiertas con anticuerpo monoclonal anti-B220.
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Tipo de producto Gránulo recubierto de anticuerpos
Tecnología de aislamiento Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Reactividad Ratón
Tipo de muestra Ganglio linfático, sangre, bazo
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 celdas por aislamiento
Especies diana Ratón
Diámetro (métrico) 4,5 μm