Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Mouse DC (Dendritic Cell) Enrichment
Descripción
Includes
5 ml de MyOne; Dynabeads de agotamiento con estreptavidina y 1 ml de mezcla de anticuerpos que contienen una mezcla optimizada de anticuerpos monoclonales biotinilados hacia CD2, CD3ε, CD49b, mIgM y Ter-119
El kit agota las células T, las células B mIgM+, las células NK, los eritrocitos y la mayoría de los granulocitos. Las DC de ratón altamente enriquecidas están libres de gránulos y anticuerpos y se pueden utilizar en cualquier ensayo funcional. Las células se pueden clasificar más a fondo para obtener una alta pureza de las subpoblaciones de DC específicas. Obtenga una alta recuperación (del 80 al 100 %) de las DC Lin-CD11c+ viables de todas las subpoblaciones, incluyendo las DC positivas para CD4, CD8ε, B220 y CD19.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento celular, aislamiento de células de ratón
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células dendríticas |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: 5 ml de MyOne™; Dynabeads™ de agotamiento con estreptavidina y 1 ml de mezcla de anticuerpos que contienen una mezcla optimizada de anticuerpos monoclonales biotinilados hacia CD2, CD3ε, CD49b, mIgM y Ter-119 de ratón. Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8° C. |
| Tipo de producto | Kit de enriquecimiento DC para ratón |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesa ∼1x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Reactividad | Ratón |
| Mostrar más |