Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Epoxy
Código de producto. 10343523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10343523 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10343523 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14011
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para protocolos de aislamiento celular personalizados previos a las aplicaciones moleculares
Estos gránulos se pueden combinar con anticuerpos purificados para crear un medio de separación celular magnética con los anticuerpos en la orientación correcta.
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Todas las células de todas las especies
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Reactividad: Todas las especies
  • Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 107 celdas por aislamiento
  • Especie diana: Todas las especies
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, aislamiento celular humano, aislamiento celular de ratón, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Todas las células de todas las especies
Contenido y almacenamiento 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Gránulo de epoxi
Tecnología de aislamiento Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Reactividad Todas las especies
Tipo de muestra PBMC, digestiones de tejido, sangre
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 celdas por aislamiento
Especies diana Todas las especies
Diámetro (métrico) 4,5 μm