Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 Endothelial Cell
Código de producto. 10007902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10007902 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10007902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11155D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
5 ml de Dynabeads recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD31
Aísle las células endoteliales directamente de las digestiones de tejido
Dynabeads CD31 son ideales para aislar positivamente las células endoteliales para el análisis molecular secuencia abajo.
  • Aísle positivamente las células endoteliales directamente de las digestiones de tejido para aplicaciones moleculares
  • Establecer cultivos para las células endoteliales
  • No se requieren columnas
  • Muestra de partida: Digestiones de tejido
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Células endoteliales
  • Método de aislamiento: Aislamiento positivo
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Tipo de muestra: Digestiones de tejido
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 108 celdas por aislamiento
  • Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células endoteliales
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ con revestimiento de anticuerpo monoclonal anti-CD31.
Almacenar a 2-8° C
Tipo de producto Gránulo recubierto de anticuerpos
Tecnología de aislamiento Aislamiento positivo
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Tipo de muestra Digestiones de tejido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^8 celdas por aislamiento
Especies diana Humano