Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD25
Descripción
Includes
5 mL de Dynabeads CD25 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD25.
Dynabeads CD25 son ideales para agotar las células T CD25+ y para el aislamiento positivo directo para el análisis molecular secuencia abajo.
- Agotamiento de las células T CD25+
- Aislamiento de células T CD25+ puras y viables para aplicaciones moleculares
- No se requieren columnas
- Muestras de partida: Sangre completa, PBMC, capa leucocítica
- Capacidad: Procesa aproximadamente 5 x 109 células en total
- Tipo de célula: Células T (CD25)
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
- Viabilidad de salida: >95%
- Tipo de muestra: Sangre, PBMC
- Material de partida (n.º de células): PBMC de 2,5 x 107 por aislamiento
- Especie diana: Humano
Para el aislamiento de células T humanas reguladoras CD4+CD25+Foxp3+ T (células Treg), utilice las células T reguladoras Dynabeads CD4+CD25+.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (CD25) |
| Contenido y almacenamiento | Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ CD25 con revestimiento de anticuerpo monoclonal anti-CD25. Almacenar a 2-8° C |
| Tipo de producto | Gránulo recubierto de anticuerpos |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares |
| N.° de celdas | Procesa ∼5x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 5 mL |
| Tipo de muestra | PBMC, sangre |
| Mostrar más |