Learn More
Invitrogen™ Ácido carboxílico Dynabeads™ MyOne™
Descripción
Los grupos de ácido carboxílico de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo. Los gránulos presentan una química de unión rápida y una baja unión no específica de los ácidos nucleicos. Los oligonucleótidos aminomodificados, los anticuerpos u otros ligandos se pueden acoplar fácilmente a los gránulos. Se requiere activación mediante carbodiimida. Los gránulos Dynabeads® MyOne™ de 1 µm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficiente atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Los productos MyOne™ están diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial.
Ventajas y características:
• Ideal para su uso como soporte sólido en ensayos de diagnóstico in vitro.
• Captura de secuencias específicas de ADN/ARN, proteínas o cualquier otro analito.
• Alta movilidad magnética y baja tasa de sedimentación
Concentración: 10 mg/ml
Ventajas y características:
• Ideal para su uso como soporte sólido en ensayos de diagnóstico in vitro.
• Captura de secuencias específicas de ADN/ARN, proteínas o cualquier otro analito.
• Alta movilidad magnética y baja tasa de sedimentación
Concentración: 10 mg/ml
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |
| Volumen de elución mín | 5 μl |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Cualquier tipo de muestra |
| Funcionalidad de superficie | Ácido carboxílico |
| Línea de productos | Dynabeads, MyOne |
| Cantidad | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de proteínas |
| Mostrar más |