Learn More
Invitrogen™ Ácido carboxílico Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10503375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10503375 10 ml cada uno
10563775 2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503375 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 65012
Los grupos de ácido carboxílico de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo
Los gránulos presentan una química de unión rápida y una baja unión inespecífica de los ácidos nucleicos. Los oligonucleótidos aminomodificados, los anticuerpos u otros ligandos se pueden acoplar fácilmente a los gránulos. Se requiere activación mediante carbodiimida. Los gránulos Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Los productos MyOne están diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
  • Ideal para su uso como soporte sólido en ensayos de diagnóstico in vitro
  • Captura de secuencias específicas de ADN/ARN, proteínas o cualquier otro analito
  • Alta movilidad magnética y baja tasa de sedimentación
  • Concentración: 10mg/mL
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Diámetro (métrico) 1 μm
Volumen de elución mín 5 μl
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Funcionalidad de superficie Ácido carboxílico
Línea de productos Dynabeads, MyOne
Cantidad 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de proteínas
Tipo Ácido carboxílico
Formato Gránulos en solución
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación