Learn More
Invitrogen™ Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent
Descripción
El reactivo de detección/aislamiento de exosomas-estreptavidina, cuando se combina con el anticuerpo primario biotinilado de su elección, permite la purificación de exosomas (también llamados vesículas extracelulares y cuerpos multivesiculares) que pueden detectarse mediante técnicas como citometría de flujo, microscopia electrónica o Western blotting. Los exosomas deben enriquecerse antes del aislamiento. Esto se puede hacer mediante ultracentrifugación o mediante el uso del reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de medios de cultivo celular).
- Máxima flexibilidad con la elección del anticuerpo biotinilado
- Vea su muestra durante la manipulación
- Protocolo fácilmente ampliable
- Detecte exosomas a través de citometría de flujo, en menos de 1 hora
- Utilice la tecnología de separación magnética Dynabeads
- Permite una fácil purificación de exosomas enriquecidos previamente de medios de cultivo celular y, a continuación, pasar a detectar los exosomas purificados mediante técnicas como citometría de flujo, microscopia electrónica o Western blotting
- Las partículas Dynabeads monodispersas y relativamente grandes (4,5 μm de diámetro) permiten realizar una detección de la dispersión frontal (FSC) y de la dispersión lateral (SSC) clara y definida normalmente en menos de una hora
- La manipulación magnética también permite visualizar la muestra gracias al color marrón claro de las partículas
Una buena mezcla es fundamental
- Para un correcto aislamiento de exosomas, es importante usar un mezclador que se incline y gire para asegurar que los gránulos no se depositen en el tubo
- Evite la rotación de extremo a extremo para volúmenes de muestra pequeños (por ejemplo, 100 μl)
- Consulte el manual de usuario a continuación para obtener más instrucciones
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, exosomas, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de proteínas de exosomas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células en cultivo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C |
| Tipo de producto | Reactivo de aislamiento/detección de estreptavidina |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 3 mL |
| Tipo de muestra | Sobrenadantes de cultivo celular |
| Especies diana | Humano |
| Diámetro (métrico) | 4,5 μm |