Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein G)
Descripción
El reactivo de inmunoprecipitación de exosomas (proteína G) permite el aislamiento magnético Rápido suave de las proteínas exosómicas, causando un estrés físico mínimo a la proteína objetivo y permite comparar varias muestras en el mismo gel.
- Mantiene los complejos de proteínas exosómicas intactos
- Reduce considerablemente el fondo: bajo nivel de unión no específica
- Tiempo de protocolo rápido: solo 30 minutos
- Comparación máxima: la ultrasensibilidad permite obtener muchas muestras en el mismo gel
- Los gránulos Dynabeads acoplados a proteína A se utilizan ampliamente para la inmunoprecipitación (IP), la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) y el aislamiento de proteínas
- Las propiedades magnéticas de los gránulos Dynabeads los convierte en una alternativa superior a la pulpa de sefarosa o agarosa para la inmunoprecipitación, ya que la tecnología de separación magnética es más rápida y suave que otros métodos, causando un mínimo estrés físico a las proteínas objetivo
- Se preserva la conformación de proteínas nativas y los grandes complejos de proteínas intactos
- La capacidad de unión es de aproximadamente 240 μg de Ig humano por ml de gránulos
- Para el aislamiento de Ig a través de la proteína A, utilice inmunoprecipitación de exosomas (proteína A)
No compatible con alto rendimiento.
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, exosomas, inmunoprecipitación, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de proteínas de exosomas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
| Tipo de producto | Reactivo para inmunoprecipitación de exosomas |
| Tipo de producto final | Complejos de proteínas, proteínas (nativas) |
| Formato | Microesferas en suspensión |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Tecnología de aislamiento | Gránulo magnético |
| Tipo de ligando | Proteína G |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 1 mL |
| Tipo de muestra | Exosomas |
| Mostrar más |