Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A)
Código de producto. 13305364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
13305364 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 13305364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10610D
Aísle rápidamente proteínas exosómicas y compare múltiples muestras en el mismo gel
El reactivo de inmunoprecipitación de exosomas (proteína A) permite el aislamiento magnético suave de las proteínas exosómicas, causando un estrés físico mínimo a la proteína objetivo.
  • Mantiene los complejos de proteínas exosómicas intactos
  • Reduce considerablemente el fondo: bajo nivel de unión no específica
  • Tiempo de protocolo rápido: solo 30 minutos
  • Comparación máxima: la ultrasensibilidad permite obtener muchas muestras en el mismo gel
  • Los gránulos Dynabeads acoplados a proteína A se utilizan ampliamente para la inmunoprecipitación (IP), la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) y el aislamiento de proteínas
  • Las propiedades magnéticas de los gránulos Dynabeads los convierte en una alternativa superior a la pulpa de sefarosa o agarosa para la inmunoprecipitación, ya que la tecnología de separación magnética es más rápida y suave que otros métodos, causando un mínimo estrés físico a las proteínas objetivo
  • Se preserva la conformación de proteínas nativas y los grandes complejos de proteínas intactos
  • La capacidad de unión es de aproximadamente 240 μg de Ig humano por ml de gránulos
  • Para el aislamiento de Ig a través de la proteína G, utilice inmunoprecipitación de exosomas (proteína G)
No compatible con alto rendimiento.
Descubrimiento de biomarcadores, investigación del cáncer, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, exosomas, inmunoprecipitación, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de proteínas de exosomas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre 2 y 8 °C.
Tipo de producto Reactivo para inmunoprecipitación de exosomas
Tipo de producto final Complejos de proteínas, proteínas (nativas)
Formato Microesferas en suspensión
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Tecnología de aislamiento Gránulo magnético
Tipo de ligando Proteína A
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 1 mL
Tipo de muestra Exosomas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especies diana Todas las especies
Diámetro (métrico) 2,8 μm