Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Isolation Reagent (from cell culture)
Código de producto. 15450544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
15450544 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 15450544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10614D
Edge
Permite el aislamiento de vesículas extracelulares positivas para CD9, como exosomas de medios de cultivo celular enriquecidos
Obtenga un subconjunto de exosomas de alta pureza con fácil escalabilidad de protocolos con el reactivo de aislamiento de exosomas humanos CD9 (a partir de cultivo celular). Tras el aislamiento, la subpoblación específica de exosomas, las vesículas extracelulares (VEC), puede estudiarse más a fondo utilizando métodos como el Western blotting, la qPCR o la secuenciación de nueva generación.
  • Tiempo mínimo de manipulación manual para el aislamiento específico del exosoma
  • Compatible con la mayoría de los análisis posteriores
  • Estudios recientes sugieren que la población de exosomas/VEC se compone de varios subconjuntos, posiblemente con diferentes funciones
  • Gracias a la tecnología de separación magnética basada en la inmunoafinidad de gránulos Dynabeads, estos subconjuntos pueden aislarse y estudiarse de forma selectiva
  • Los medios de cultivo celular deben enriquecerse primero para los exosomas
  • Se puede hacer de forma rápida y eficiente con el reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de medios de cultivo celular) o ultracentrifugación tradicional
  • Tras el enriquecimiento, se aíslan exosomas específicos mediante la unión a la superficie de los gránulos magnéticos
  • Además de su sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad de gran calidad, los gránulos Dynabeads permiten observar las muestras durante la manipulación gracias al color de los gránulos magnéticos
  • Cuando se coloca un tubo de muestra en el imán, los exosomas unidos a gránulos son arrastrados hacia un lado del tubo, lo que permite tareas de separación y cambios de tampón sencillas
  • El volumen de la muestra y de los gránulos se puede escalar fácilmente en función del tamaño de la muestra o de las aplicaciones secuencia abajo
Mezcle bien para asegurarse de que los gránulos magnéticos no se asienten en el tubo de muestra. Se recomienda un mezclador que proporcione inclinación y rotación para una mezcla óptima.
Análisis celular, aislamiento de exosomas, exosomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Tipo de producto Reactivo de aislamiento
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 2 mL
Tipo de muestra Cultivos celulares
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.