Learn More
Invitrogen™ Amina Dynabeads™ M-270
Descripción
Los grupos amino superficiales permiten la unión covalente directa de carbohidratos, glucoproteínas y glucolípidos a través de la aminación reductiva de aldehídos. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
- Unión rápida (menos de 1 hora) a un pH de neutro a alto y a temperatura ambiente
- No se requiere ninguna activación de superficie adicional
- Excelente reactividad con una gama de reactivos de entrecruzamiento, lo que permite la introducción sencilla de otras sustancias químicas de superficie alternativas
- Ideal para el aislamiento de componentes pequeños como proteínas y péptidos
- Permite el acoplamiento C-terminal de las proteínas
- Adecuado para el aislamiento de proteínas u otros objetivos con afinidad para mitades específicas de carbohidratos
- Concentración: 2 x 109 gránulos/ml
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Diámetro (métrico) | 2,8 μm |
| Volumen de elución mín | 5 μl |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Cualquier tipo de muestra |
| Funcionalidad de superficie | Amina |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 2 ml |
| Tipo | Gránulo con grupo de amina |
| Mostrar más |