Learn More
Invitrogen™ Conjunto de dNTP (100 mM)
Código de producto. 10656693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 250 μl
8 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10656693 8 x 1,25 mL paquete de 4
10083252 4 x 250 μl paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10297117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00€
    2671.65€ / paquete de 4
    Ahorro 668.35€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución lista para su uso
El conjunto de dNTP de 100 mM consta de cuatro desoxinucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), cada uno en una concentración de 100 mM. Los desoxinucleótidos son adecuados para el uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento Contenido:
100 mM (de cada uno) de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Cada dNTP se suministra en 2 viales de 1,25 ml que contienen dNTP 250 µmol en agua purificada. Almacenar entre -30 °C y -10 °C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 8 x 1,25 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)