Learn More
Invitrogen™ dNTP Mix (2,5 mM)
Código de producto. 10694043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10694043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10694043 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R72501
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
1 ml (2 x 500 μl) contiene suficientes dNTP de 2,5 mM para 200 reacciones de PCR (50 μl cada una).
Solución lista para su uso
Invitrogen 2.5 mM dNTP (2'-deoxynucleoside 5'-triphosphate) Mix consists of a solution of all four nucleotides, dATP, dCTP, dGTP, and dTTP, each at a concentration of 2.5 mM. It is supplied in purified water and neutralized to pH 8.0 with NaOH. 2.5 mM dNTP Mix is suitable for use in a wide variety of molecular applications.
Applications
  • Traditional PCR
  • Sequencing
  • cDNA synthesis
  • Nick translation
  • TdT-tailing reactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2,5 mM
Contenido y almacenamiento 1 ml (2 x 500 µl) contiene suficientes dNTP de 2,5 mM para 200 reacciones de PCR (50 µl cada una). Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 12 meses si se almacena correctamente.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR