Learn More
Invitrogen™ DNAzol™ BD Reagent, for isolation of genomic DNA from whole blood
Descripción
El reactivo DNAzol BD es un reactivo orgánico listo para su uso específicamente formulado para reaccionar en unos 30 minutos.
- Formulado específicamente para la extracción de ADN genómico de sangre completa
- Optimizado para el aislamiento rápido del ADN genómico
- Aislamiento eficaz del ADN genómico de sangre completa
- Aislamiento rápido del ADN genómico
- ADN aislado utilizado para muchas aplicaciones posteriores
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml), ADNg de sangre (tamaño pequeño, < 100 μl), ADNg de muestras de virus
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Isolation Technology | Extracción orgánica |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Tipo de producto final | ADN genómico |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | DNAzol |
| Tipo de producto | Reactivo BD |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |