Learn More
Invitrogen™ Sistema de control de calidad DNaseAlert™
Código de producto. 10594825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
480 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10594825 480 ensayos paquete de 480
1 options
Código de producto. 10594825 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1970
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una detección sensible de las DNasas en un ensayo fluorimétrico sencillo y fácil de usar con resultados en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Liofilizado
Contenido y almacenamiento
Conserve los tampones 10X DNaseAlert™ NucleaseAlert, DNasa I y TE pH 7.0 a -20°C.
Conserve la solución RNaseZap™, los tubos antiadherentes y el agua libre de nucleasas a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 480 ensayos
Tipo de reactivo Reactivo de control de DNasas
Línea de productos Ambion, RNaseAlert