Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa I, fragmento (de Klenow) grande
Código de producto. 10388382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10388382 100 unidades cada uno
10247092 500 unidades cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388382 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18012021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Includes
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
Enzima ADN polimerasa que carece de la actividad exonucleasa 5' a 3' que tiene la ADN polimerasa I intacta, pero sí tiene actividades ADN polimerasa 5' a 3' y exonucleasa 3' a 5'
Aplicaciones:
Relleno de salientes de 5'. Síntesis de sondas mediante el método de marcaje con primers aleatorios. Secuenciación de ADN monocatenario y bicatenario. Mutagénesis dirigida.
Fuente:
Purificado a partir de E. coli que expresa el fragmento Klenow en un plásmido.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pureza en SDS-PAGE; ensayos de autocebado y endodesoxirribonucleasa en formas monocatenarias y bicatenarias; rendimiento evaluado en la reacción de llenado.
Definición de la unidad:
Una unidad incorpora 10 nmol de desoxirribonucleótido total en material precipitable en ácido en 30 min a 37 °C usando un molde•cebador.
CGH de matrices, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, clonación con enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento ADN polimerasa I, fragmento grande (Klenow) se suministra con un vial de tampón REact™ 2 10X [500 mM de tris-HCl (pH 8,0), 100 mM de
MgCl2, 500 mM de NaCl], vial de tampón de dilución. Almacenar a – 20 °C.
Descripción ADN polimerasa
Polimerasa DNA Polymerase I
Actividad exonucleasa Desde 3’ hasta 5’
Cantidad 100 unidades
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Inicio en caliente No