Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Regulatory CD4+/CD25+ T Cell Kit
Descripción
Includes
2 mL de mezcla de anticuerpos CD4, 10 mL de Depletion MyOne; Dynabeads, 5 mL de Dynabeads CD25 y 2 mL DETACHaBEAD™. Estos reactivos son suficientes para procesar aproximadamente 1 x 109 células
Aislar células de Treg CD4+ CD25+ Foxp3+ humanas libres de gránulos y anticuerpos
• Las células de Treg se pueden ampliar con Dynabeads™ CD3/CD28 Treg Expander y seguir siendo
Foxp3+
• Las células de Treg se pueden utilizar en cualquier aplicación secuencia abajo (por ejemplo, ensayos de supresión)
Metodología
el procedimiento de aislamiento incluye los siguientes pasos:
• Aislamiento negativo de células T CD4+ humanas intactas de PBMC
• Aislamiento positivo de las células T CD25+ del subconjunto de células T CD4+ intactas
• Extracción de gránulos de las células de Treg CD4+CD25+ con DETACHaBEAD™.
Muestra inicial: CMSP
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (reguladoras) |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene 2 mL de mezcla de anticuerpos CD4, 10 ml de Dynabeads MyOne™ Dynabeads™, 5 ml de Dynabeads™ CD25 y 2 ml de DETACHaBEAD™. Estos reactivos son suficientes para procesar ∼1×109 células. Almacene los componentes a 2-8° C. |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tecnología de aislamiento | Agotamiento y, a continuación, aislamiento positivo |
| N.° de celdas | Procesa ∼1x10^9 células en total |
| Viabilidad de la salida | >95% |
| Línea de productos | DETACHaBEAD, DYNAL, Dynabeads, FlowComp |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 2 x 5 mL |
| Tipo de muestra | CMSP |
| Mostrar más |