Learn More
Invitrogen™ DDM (n-dodecil β-D-maltoside) (10 %)
Código de producto. 10004092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10004092 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10004092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BN2005
Edge
Solución de detergente utilizada para preparar muestras de proteínas nativas para su uso con el sistema de gel NativePAGE™
  • La solución de detergente lista para usar mejora la solubilidad de las proteínas de membrana e hidrofóbicas durante la preparación de muestras
  • Las muestras preparadas con DDM al 10 %, digitonina al 5 % o el kit de preparación de muestras NativePAGE son compatibles con los geles NativePAGE Novex Bis-Tris para electroforesis nativa, muestran mayor resolución y menos estrías
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 ml de solución. Almacenar a +4 °C
Formulario Líquido
Cantidad 1 mL
Tipo de reactivo DDM
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto DDM