Learn More
Invitrogen™ dATP (100 mM)
Código de producto. 10073382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10073382 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10073382 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10216018
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Includes
Suministrado con una concentración de 100 mM en agua altamente purificada (pH de 7,5).
Solución lista para su uso
Esta solución dATP (desoxiadenosina trifosfato) de 100 mM es adecuada para su uso en reacciones en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciaciones, llenados, desplazamiento de la mella (nick translation) y reacciones de síntesis de ADNc. Se suministra con una concentración de 100 mM para mayor comodidad y flexibilidad.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento El nucleótido se suministra como una solución práctica y lista para su uso con una concentración de 100 mM en agua altamente purificada (pH de 7,5). Almacenar a -20 °C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)