Learn More
Invitrogen™ Countess™ Test Beads
Código de producto. 10115473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10115473 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10115473 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10284
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para verificar el correcto funcionamiento del contador celular automatizado Countess
The Countess Test Beads are 10 μm latex microspheres designed for use with the Countess Automated Cell Counter to verify accurate cell counting and sizing. The beads have a nominal diameter of 10 μm ±10% and are supplied as a suspension containing 1 x 106 beads/mL ±10%. To verify proper functioning of the Countess Automated Cell Counter, the beads are mixed 1:1 with trypan blue and loaded into the Countess Chamber Slide. The Countess Test Beads offer researchers a reliable tool to ensure their Countess Automated Cell Counter is performing proper cell counting and sizing analysis before running critical experiments.
We also offer the Countess 3 Standard Slide (Cat. No. A51876), which is a ready-to-use and reusable reference and demo slide for cell counting, viability, and fluorescence on the Countess Automated Cell Counters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gránulo de ensayo Countess
Línea de productos Countess
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™
Método de detección Colorimétrico
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Etiqueta o tinte Azul de tripano
Contenido y almacenamiento Contenido: 1 ml de gránulos de ensayo a 1 x 106 gránulos/ml.
Almacenamiento: Almacenar a 4 °C.
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente