Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides with Trypan Blue Stain, disposable, 1250 Slides, 100 mL bottle
Código de producto. 12157220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1250 portaobjetos
Código de producto.
12157220 Cantidad: 1250 portaobjetos
1 options
Código de producto. 12157220 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10313
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para su uso con el contador de células automatizado Countess.
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
  • Preesterilizados y empaquetados individualmente
  • Presenta dos cámaras separadas cerradas (75 × 25 × 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm) utilizadas para contar una muestra por duplicado o para contar dos muestras diferentes
  • El recuento celular se realiza en una ubicación central de la cámara de recuento
  • Volumen de carga de muestras: 10 μl
Recuento de células viabilidad y crioconservación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portaobjetos con cámara Countess
Línea de productos Countess
Para utilizar con (equipo) Contador de células automatizado Countess™
Admite 10 μL/Chamber
Incluye Trypan Blue Stain
Posiciones 2 Chambers/Slide
Fondo (métrico) 100 μm (Chamber)
Dimensiones 75 x 25 x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm
Contenido y almacenamiento Contenido:
25 cajas de 50 portaobjetos de cámara de recuento celular Countess™ (1250 portaobjetos) y 1 botella de colorante azul de tripano (100 ml).
Cada portaobjetos contiene dos cámaras de recuento celular (75 mm x 25 mm x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm).
Para uso a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio.
Cantidad 1250 Slides, 100 mL Bottle
compliance-icons
Nombre del producto
  • Countess Cell Counting Chamber Slides
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic