Learn More
Invitrogen™ Cloned AMV First-Strand cDNA Synthesis Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 25μL cloned AMV RT (15U/μL), 500μL 5X cDNA synthesis buffer, 250μL 0.1M DTT, 100μL 10mM dNTP mix, 25μL RnaseOUT (40U/μL), 25μL oligo(dT)20 (50μM), 50μL random hexamers (50ng/μL), 1.25mL DEPC-treated water, product profile sheet. Store at -70deg.C |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Cantidad | 25 reactions (375 units) |
| Sensibilidad | Low |
| Para utilizar con (aplicación) | cDNA Synthesis, RT-PCR |