Learn More
Invitrogen™ Enzima LR Clonase™ II Plus
Código de producto. 10108672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108672 20 reacciones 20 reacciones
12176590 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10108672 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12538120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00€
    865.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 26.35€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • Enzima LR Clonase II Plus y solución de proteinasa K (2 μg/μl).
La mezcla contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa).
La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa) que cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión. Ofrecemos diferentes formatos de mezclas de enzimas LR Clonase, en función de la aplicación y el formato deseado.
  • La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa).
  • Cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión.
  • Se ofrecen diferentes formatos de mezclas de enzimas LR Clonase, en función de la aplicación y el formato deseado. 
  • La mezcla de enzimas LR Clonase II Plus es la última versión que ofrece la máxima eficacia de recombinación disponible.
  • Está específicamente optimizada para la clonación de fragmentos únicos y múltiples. 
  • La mezcla de enzimas LR Clonase II Plus se suministra en una sola mezcla optimizada de tampón de reacción y enzima.
  • Esto garantiza la estabilidad de la enzima y la facilidad de uso con pocos pasos de pipeteo para la clonación de fragmentos individuales y múltiples.
  • Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a -20 °C.
Order Info
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Incluye la enzima LR Clonase II Plus y la solución de proteinasa K (2 μg/μl). Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima LR Clonase
Tampón compatible Tampón de reacción
Cantidad 20 reacciones
Tipo de producto Enzima LR Clonase
Línea de productos Clonase, Gateway