Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™
Description
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
La mezcla de enzimas Gateway LR Clonase contiene una mezcla patentada de enzimas Int (integrasa), IHF (factor de integración del huésped) y Xis (excisionasa) que cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar su clon de expresión.
- Optimizado específicamente para la clonación de fragmentos individuales y múltiples
- Se suministra en una sola mezcla optimizada de tampón de reacción y enzima, lo que garantiza la estabilidad de la enzima y la facilidad de uso con pocos pasos de pipeteo para la clonación de fragmentos individuales y múltiples.
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Order Info
Condiciones de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Todos los kits de enzimas Gateway™ LR Clonase™ incluyen una solución de proteinasa K (2 µg/µl) y un vector de control positivo. Almacene la enzima LR Clonase™ a - 80 °C y las mezclas de enzimas LR Clonase™ II o II Plus a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Enzima | LR Clonase |
| Tampón compatible | Tampón de reacción |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Tipo de producto | Mezcla de enzimas LR Clonase |
| Línea de productos | Clonase, Gateway |