Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ BP Clonase™ II
Código de producto. 10348102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10348102 20 reacciones 20 reacciones
10348582 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348102 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11789020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00€
    379.65€ / 20 reacciones
    Ahorro 37.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Proteinase K solution (2μg/μL) and a positive control vector
Cataliza la recombinación in vitro de productos de PCR para generar clones de entrada.
  • Cataliza la recombinación in vitro de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la subclonación de segmentos de ADN de clones (que contiene sitios attB) y un vector de donante (que contiene sitios attP) para generar clones de entrada.
  • Contiene enzimas y un tampón en una sola mezcla para facilitar una práctica reacción de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
  • Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente entre -20 °C y -80 °C.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas Gateway™ BP Clonase™ II incluye una solución de proteinasa K (2 µg/µl) y un vector de control positivo. Almacenar a - 20 °C o - 80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima BP clonase
Tampón compatible Tampón de enzimas
Cantidad 20 reacciones
Tipo de producto Mezcla de enzimas BP Clonase
Línea de productos Clonase, Gateway