Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Código de producto. 10542894
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10542894 50 preparaciones cada uno
10357943 10 preparaciones cada uno
10430164 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10542894 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor CS32050
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
Kit completo para una configuración rápida y sin complicaciones
El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™-Pro purifica fragmentos de ADN de alta calidad sin el uso de etanol o sales agresivas que se sabe interfieren con las reacciones enzimáticas.
  • Protocolos sin etanol, guanidinio ni disolventes orgánicos
  • Rendimiento posterior mejorado
  • Kit completo para una configuración rápida y sin complicaciones
  • Un 20 % menos de pasos de manipulación que la mayoría de los protocolos de limpieza para PCR
  • Purificación de hasta 500 °l de producto de PCR en una columna
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenido y almacenamiento El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™-Pro contiene columnas, tubos de recogida, tubos de recuperación, tampón de unión, tampón de lavado y tampón de elución.
Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Formato Kit
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Kit de limpieza de PCR
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Next-Generation Sequencing (NGS), Cloning, Standard PCR
Tecnología de aislamiento Química ChargeSwitch™
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de muestra Producto de PCR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHARGESWITCH PRO PCR
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.