Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Código de producto. 10685273
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
960 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10685273 100 preparaciones cada uno
10221853 960 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685273 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor CS12000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires
Accesorio magnético
Ampliable para uso en robots de manipulación de líquidos
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit is the fastest and most effective method of removing primers, unincorporated dNTPs, thermostable polymerases and salts (Figure 1). This kit is scalable for use on liquid-handling robots. This kit includes all the necessary reagents for the number of preps listed and requires the use of a magnetic accessory. Please see the Accessories Chapter (Chapter 6) to select the best magnetic accessory for your needs.
  • Sample size: 25–50 μL
  • High recovery of DNA fragments
  • Rapid, one tube, 5 minute protocol
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™ se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene el producto a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses cuando se almacenan adecuadamente.
Componentes:
Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5)
Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12)
Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl pH 8,5)
Formato Kit
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Kit de limpieza de PCR
Cantidad 100 preparaciones
Tiempo de actividad 5 min
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación (NGS), Clonación, PCR estándar
Tecnología de aislamiento Química ChargeSwitch™
N.º de reacciones 100 preparaciones
Tipo de muestra Producto de PCR