Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Código de producto. 10221853
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 preparaciones
960 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10221853 960 preparaciones cada uno
10685273 100 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10221853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor CS1200010
Includes
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Purification Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E5; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
Requires
Accesorio magnético
Ampliable para uso en robots de manipulación de líquidos
• Tamaño de la muestra de 25-50 µl
• Alta recuperación de fragmentos de ADN
• Protocolo rápido de tubo único en cinco minutos
El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch® es el método más rápido y eficaz para eliminar primers, dNTP no incorporadas, polimerasas y sales termoestables (figura 1). Este kit es ampliable para su uso en robots de manipulación de líquidos. Este kit incluye todos los reactivos necesarios para el número de preparaciones enumeradas y requiere el uso de un accesorio magnético. Consulte el capítulo Accesorios (capítulo 6) para seleccionar el accesorio magnético que mejor se adapte a sus necesidades.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de limpieza para PCR ChargeSwitch™ se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene el producto a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses cuando se almacenan adecuadamente.
Componentes:
Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM NaCl, 0,1 % Tween 20)
Tampón de purificación ChargeSwitch™ (N5)
Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12)
Tampón de elución ChargeSwitch™ (E5; 10 mM de Tris-HCl pH 8,5)
Formato Kit
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos ChargeSwitch
Tipo de producto Kit de limpieza de PCR
Cantidad 960 preparaciones
Tiempo de actividad 5 min
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación (NGS), Clonación, PCR estándar
Tecnología de aislamiento Química ChargeSwitch™
N.º de reacciones 960 preparaciones
Tipo de muestra Producto de PCR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride