Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Plant Kit
Descripción
Includes
ChargeSwitch Magnetic Beads (25 mg/mL in 10 mM MES, pH 5.0, 10 mM NaCl, 0.1% Tween 20)
ChargeSwitch Lysis Buffer (L18)
ChargeSwitch Precipitation Buffer (N5)
ChargeSwitch Wash Buffer (W12)
ChargeSwitch Elution Buffer (E6; 10 mM Tris-HCl, pH 8.5 with 1 mM EDTA)
RNase A (5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 8.5, 10 mM EDTA)
10% SDS in deionized water
10% Detergent (D1)
El kit de ADNg de plantas ChargeSwitch™ utiliza tecnología basada en partículas magnéticas para permitir el aislamiento rápido y eficiente del ADN genómico de muestras de hongos y plantas, incluidas hojas, tejidos y semillas, en menos de 15 minutos tras el lisado de preparación.
- Optimizado para la extracción de ADN de mayor pureza
- Compatible con protocolos de alto rendimiento
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones posteriores
- Menos peligroso, menos residuos
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de hongos y plantas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Todos los componentes de los kits de ADN genómico de plantas ChargeSwitch™ se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacene los componentes del kit a 4 “C. Almacenar todos los demás componentes del kit a temperatura ambiente. Componentes: Partículas magnéticas ChargeSwitch™ (25 mg/ml en 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, Tween 20 al 0,1 %) Tampón de lisis ChargeSwitch™ (L18) Tampón de precipitación ChargeSwitch™ (N5) Tampón de lavado ChargeSwitch™ (W12) Tampón de elución ChargeSwitch™ (E6; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5 con 1 mM de EDTA) RNasa A (5 mg/ml en 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM de EDTA) 10 % de SDS en agua desionizada 10 %de detergente (D1) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
| Tipo de muestra | Hongos, Plantas |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, Southern Blotting, secuenciación, Clonación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| N.º de reacciones | 96 preparaciones |
| Línea de productos | ChargeSwitch |
| Tipo de producto | Kit de ADNg vegetal |
| Cantidad | 96 preparaciones |
| Mostrar más |