Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET200 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Description
Includes
200 ng de vector Champion pET linealizado activado por topoisomerasa I; agua estéril; dNTPs; 10 tampones de PCR; solución salina; muestra y cebadores de control; cebadores para secuenciación o detección de PCR; y un control de expresión. La caja TOP10 contiene alícuotas de 21 x 50 μl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. La caja BL21 Star(DE3) contiene 21 alícuotas de 50μ l de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control.
- Basada en vectores de expresión T7 originalmente desarrollados por Studier y sus compañeros, la expresión de alto nivel se logra porque la ARN polimerasa T7 es más procesiva que la ARN polimerasa de E. coli nativa y se dedica a la transcripción de genes de interés
- La producción de proteínas se mejora aún más en el sistema mediante la cepa de expresión BL21 StarE. coli, que mejora significativamente la estabilidad de las transcripciones de ARNm y aumenta la expresión de proteínas hasta diez veces
- La clonación TOPO direccional simplificada y eficaz permite introducir rápidamente un vector de expresión ChampionpET
- Estos kits incluyen vectores de expresión de ChampionpET linealizados y activados con la topoisomerasa I para la clonación direccional de cinco minutos a fin de facilitar la expresión génica con la enzima de corrección utilizada para PCR, lo que resulta en menos errores en los genes clonados.
- Más del 90 % de los clones están en la orientación correcta para la expresión génica, lo que reduce el tiempo dedicado a la detección de colonias.
Expresión bacteriana/expresión de proteínas/proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Specifications
Specifications
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | IPTG |
| Promotor | T7, lacO |
| Tipo de producto | Kit de expresión TOPO |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit de expresión TOPO™ direccional Champion™ pET se suministra como sistema de expresión completo. La caja de expresión TOPO™ direccional contiene 200 ng de vector Champion™ pET linealizado activado por topoisomerasa I; agua estéril; dNTPs; 10 tampones de PCR; solución salina; muestra y primers de control; primers para secuenciación o detección de PCR; y un control de expresión. Almacenar a – 20 °C. La caja One Shot™ TOP10 contiene 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. Almacenar a - 80 °C. La caja One Shot™ BL21 Star™ (DE3) contiene 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. Almacenar a - 80 °C. Los kits con tecnología Lumio™ incluyen 20 µl del reactivo de detección Lumio™. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Kanamicina (KanR) |
| Cepa bacteriana o de levadura | BL21 Star™(DE3) |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Show More |