Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET161 Gateway™ Expression Kit with Lumio™ Technology
Código de producto. 11568716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
11568716 6 μg 6 microgramos
1 options
Código de producto. 11568716 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12583043
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Materiales adicionales necesarios, disponibles por separado: Clon de entrada Gateway™, mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ y tampón de reacción.
Los vectores de destino tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon Ultimate™ RF.
Ensayos de expresión bacteriana, clonación, actividad enzimática y proteica, clonación Gateway, detección Lumio, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Agente inductor IPTG
Promotor T7
Tipo de producto Kit de expresión
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Cepa bacteriana o de levadura BL21 Star™(DE3), TOP10
Ubicación de detección Detección en gel
Sistema de expresión E. coli
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Lumio
Método de clonación Gateway
Cantidad 6 μg
Vector pET
Línea de productos Champion, Gateway, Lumio