Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET101 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Código de producto. 10276662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10276662 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10276662 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K10101
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Includes
200 ng de vector Champion pET linealizado activado por topoisomerasa I; agua estéril; dNTPs; 10 tampones de PCR; solución salina; muestra y cebadores de control; cebadores para secuenciación o detección de PCR; y un control de expresión. La caja TOP10 contiene veintiuna alícuotas de 50μ l de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control.
Produce proteína de interés a niveles superiores al 50 por ciento de proteína celular total en E. coli
  • Basada en vectores de expresión T7 originalmente desarrollados por Studier y sus compañeros, la expresión de alto nivel se logra porque la ARN polimerasa T7 es más procesiva que la ARN polimerasa de E. coli nativa y se dedica a la transcripción de genes de interés
  • La producción de proteínas se mejora aún más en el sistema mediante la cepa de expresión BL21 StarE. coli, que mejora significativamente la estabilidad de las transcripciones de ARNm y aumenta la expresión de proteínas hasta diez veces
  • La clonación TOPO direccional simplificada y eficaz permite introducir rápidamente un vector de expresión ChampionpET
  • Presenta vectores de expresión de ChampionpET linealizados activados por topoisomerasa I para la clonación direccional en cinco minutos
  • La tecnología de clonación TOPO direccional facilita la expresión génica porque la enzima de corrección se utiliza para la PCR, lo que produce menos errores en los genes clonados
  • Más del 90 % de los clones están en la orientación correcta para la expresión génica, lo que reduce el tiempo dedicado a la detección de colonias.
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Agente inductor IPTG
Promotor T7, lacO
Tipo de producto Kit de expresión TOPO
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Cada kit de expresión TOPO™ direccional Champion™ pET se suministra como sistema de expresión completo. La caja de expresión TOPO™ direccional contiene 200 ng de vector Champion™ pET linealizado activado por topoisomerasa I; agua estéril; dNTPs; 10 tampones de PCR; solución salina; muestra y primers de control; primers para secuenciación o detección de PCR; y un control de expresión. Almacenar a – 20 °C. La caja One Shot™ TOP10 contiene 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. Almacenar a - 80 °C. La caja One Shot™ BL21 Star™ (DE3) contiene 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente, medio SOC y un plásmido de control. Almacenar a - 80 °C. Los kits con tecnología Lumio™ incluyen 20 µl del reactivo de detección Lumio™. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Cepa bacteriana o de levadura BL21 Star™(DE3)
Sistema de expresión E. coli
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación TOPO direccional
Cantidad 20 reacciones
Vector pET
Línea de productos One Shot