Learn More
Gibco™ Reactivo Cellfectin™ II
Descripción
Includes
Contiene un tubo (1 ml) de reactivo Cellfectin II.
Cellfectin II es una versión mejorada del reactivo Cellfectin original. Además de ofrecer el mismo rendimiento excelente que Cellfectin, el reactivo Cellfectin II está fabricado para garantizar la coherencia entre lotes y se ha optimizado para emplearse en un protocolo más rápido. La transfección con reactivo Cellfectin II produce una transfección uniforme y eficaz de células Sf9, Sf21 y High Five™ al emplear sistemas de expresión BaculoDirect™ e InsectSelect™. El reactivo Cellfectin II también se puede emplear para transfectar células de mamíferos adherentes o en suspensión en medios con suero o sin suero.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un tubo (1 ml) de reactivo Cellfectin™ II. Almacenar a 4°C. No la congele. |
| Tipo de célula | Células de insectos |
| Tipo de muestra | ADN de baculovirus, ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de expresión BaculoDirect e InsectSelect |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión y transfección de proteínas |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Cellfectin |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Cantidad | 1 ml |
| Mostrar más |