Learn More
Invitrogen™ cDNA Size Fractionation Columns
Código de producto. 12097539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12097539 3 columnas paquete de 3
1 options
Código de producto. 12097539 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18092015
 Artículo restringido
En stock
Includes
Cada columna de plástico de 2 ml contiene 1 ml de resina Sephacryl S-500 HR.
Ofrece un método eficaz y práctico para determinar el tamaño de la fragmentación del ADNc bicatenario (1)
  • Las columnas preenvasadas y desechables eliminan eficazmente los ADNc pequeños (<500 bp), incluidos los adaptadores residuales, los cruzadores u otros fragmentos que podrían interferir con la ligadura del ADNc al vector
  • Tamaño de columna de fraccionamiento de ADNc >500 bp
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Se evalúan el tiempo de lavado, el volumen de caída durante la elución de los fragmentos y la capacidad de separar clara y limpiamente la mezcla de colorantes, incluidos el xileno cianol y el azul de bromofenol
Clonación, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de fraccionamiento
Contenido y almacenamiento Cada columna de plástico de 2 ml contiene 1 ml de resina Sephacryl™ S-500 HR. Almacenar a +4°C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formato Columna preempaquetada
Para utilizar con (aplicación) Bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Cantidad 3 columnas