Learn More
Invitrogen™ Bluo-Gal
Código de producto. 10133862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10133862 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10133862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15519028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00€
    697.65€ / 1 g
    Ahorro 36.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Es un sustrato histoquímico alternativo para β-galactosidasa que produce un color azul más oscuro que el X-gal, el sustrato más usado.
  • La β-galactosidasa hidroliza bluo-gal para producir un precipitado azul insoluble en alcohol y xilenos y aptos para inmunotransferencia y ensayos inmunocitoquímicos
  • Las bacterias que contienen β-galactosidasa activa producen colonias azules cuando se cultivan en placas que contienen bluo-gal
  • El bluo-gal es soluble en dimetilformamida
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
Descripción Bluo-gal, penetra en la célula
Método de detección Colorimétrico
Formato Frasco
Tipo de prueba Ensayos de inmunotransferencias e inmunocitoquímica, Ensayos inmunocitoquímicos, Immunocytochemical Assays
Material Substrato halogenado de indolil-β-galactosidasa
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo