Learn More
Invitrogen™ BloodPrep™ DNA Purification Solution
Código de producto. 15601772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15601772 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15601772 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4342775
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la purificación y el análisis de ADN genómico y ARN.
La solución de purificación de ADN BloodPrep™ es una solución de lisis celular y purificación de ADN para sangre completa de cualquier especie animal, células cultivadas e hisopos bucales para su uso con la química de ADN BloodPrep™.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácido nucleico
Línea de productos BloodPrep
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente