Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kit
Código de producto. 10404012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10404012 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10404012 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K493500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Includes
El kit de vectores de expresión de ARNi miR BLOCK-iT™Pol II contiene dos cajas. La caja de clonación contiene pcDNA™6.2-GW/miR linealizado, tampón de recocido (10), ligasa de DNA T4, tampón de ligación de DNA (5), oligonucleótido de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua sin ADNasa/ARNasa y cebadores de secuenciación directa e inversa.
Combina las ventajas de los vectores de ARNi tradicionales (expresión estable y capacidad para utilizar la inserción viral) con las capacidades para la expresión específica de tejidos y la reducción de varios objetivos de la misma transcripción
El vector pcDNA™6.2-GW/miR incluido en el kit de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT está diseñado para expresar miARN artificiales que están diseñados para tener una homología al 100 % en la secuencia diana y dará lugar a la escisión diana. Este vector incluye secuencias de flancos y bucles de un miARN endógeno que dirige la escisión del miARN diseñado a partir de una transcripción de Pol II más larga (precursor de miARN). Con el galardonado diseñador de ARNi BLOCK-iT de Invitrogen, más del 70 % de las construcciones producen más de un 70 % de reducción. La expresión Pol II de miARN diseñados permite:
  • Fuerte expresión del promotor inmediato-precoz del CMV, con la opción de utilizar promotores específicos de tejidos u otros promotores regulados a través de la recombinación MultiSite Gateway™
  • Compatibilidad con muchos de los vectores de destino (DEST) Gateway de Invitrogen para la expresión génica; entre los que se incluyen: vectores lentivirales para la transducción estable de tipos celulares primarios, sin división y con división, el sistema Flp-In™ para la integración cromosómica de un solo sitio y construcciones de fusión de indicador alternativas
  • Expresión de más de un miARN diseñado en la misma transcripción, lo que permite la reducción de varios genes de forma simultánea y la generación de fenotipos sintéticos
Cómo funciona
Para altos niveles de expresión de la secuencia ARNi miR, el vector pcDNA6.2-GW/miR incluye el promotor de CMV. Basta con introducir un número de acceso RefSeq o una secuencia de nucleótidos en el diseñador de ARNi BLOCK-iT (en línea y gratuito) y el software diseñará miARN optimizados que tengan el 100 % de homología con el objetivo de interés. Clone el miARN en el vector con un protocolo de ligación rápida y realice la transfección para la expresión inmediata del miARN. La maquinaria celular endógena del núcleo (incluida Drosha) procesa el miARN expresado, que se transporta al citoplasma donde Dicer continúa con su procesamiento. El miARN completamente procesado se incorpora entonces al RISC en el que funciona como un ARNip y da como resultado la escisión del ARNm objetivo.
Para una variedad de opciones de expresión, el casete de miARN, las regiones de flanqueo de miR y un miARN homólogo al objetivo de interés, se pueden mover fácilmente a una variedad de vectores DEST. Esto ocurre a través de reacciones de recombinación Gateway en las que el casete de miARN se transfiere a un vector pDONR™ y luego a un vector DEST (reacción LR) de elección.
Clonación, Clonación de Gateway, ARNi, Epigenética del ARNi e investigación del ARN no codificante, ARNi basado en vectores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
Contenido y almacenamiento El kit de vectores de expresión de ARNi miR BLOCK-iT™Pol II contiene dos cajas. La caja de clonación contiene pcDNA™6.2-GW/miR linealizado, tampón de recocido (10), ligasa de DNA T4, tampón de ligación de DNA (5), oligonucleótido de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua sin ADNasa/ARNasa y cebadores de secuenciación directa e inversa. Almacene los vectores, tampones, oligos de control y plásmidos, agua y primers de secuenciación a -20 °C. La caja One Shot™ contiene reactivos de transformación que incluyen 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente TOP10 One Shot™, medio S.O.C. y un plasmídico de control superhelicoidal pUC19. Almacenar estos reactivos de transformación a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Tipo de RNAi miARN
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Vector Vectores de ARNi BLOCK-iT
Promotor CMV
Formato Kit
Línea de productos BLOCK-iT, Gateway
Cantidad 20 reacciones