Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kit with EmGFP
Código de producto. 10206432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10206432 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10206432 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K493600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
El kit de vectores de expresión miR ARNi Pol II BLOCK-iT™ contiene dos cajas. La caja de clonación contiene pcDNA™6.2-GW/miR linealizado, tampón de recocido 10X, ligasa de ADN T4, tampón de ligación de ADN 5X, oligo de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua sin ADNasa/ARNasa y primers de secuenciación directa e inversa.
Combina las ventajas de los vectores de ARNi tradicionales (expresión estable y capacidad para utilizar la inserción viral) con las capacidades para la expresión específica de tejidos y la reducción de varios objetivos de la misma transcripción
El vector pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR incluido en el kit de vectores de expresión de ARNi miR Pol II BLOCK-iT con proteína fluorescente verde esmeralda está diseñado para expresar miARN artificiales que están diseñados para tener el 100 % de homología con la secuencia objetivo y darán lugar a la escisión específica. Este vector incluye secuencias de flancos y bucles de un miARN endógeno que dirige la escisión del miARN manipulado a partir de una transcripción Pol II más larga (pre-miARN). Con el galardonado diseñador de ARNi BLOCK-iT de Invitrogen, más del 70 % de las construcciones producen más de un 70 % de reducción. La expresión Pol II de miARN manipulados permite:
  • Fuerte expresión del promotor temprano inmediato de CMV, con la opción de utilizar promotores específicos de tejidos u otros regulados a través de la recombinación MultiSite Gateway™
  • Expresión cocistrónica de un indicador de proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) en el vector pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR, que da como resultado una correlación muy fuerte de la expresión de la EmGFP con la actividad de reducción del miARN
  • Compatibilidad con muchos de los vectores de destino Gateway (DEST) de Invitrogen para la expresión de genes; incluyendo vectores lentivirales para la transducción estable de tipos de células primarias, con y sin división, el sistema FLP-in™ para la integración cromosómica de un solo sitio y construcciones alternativas de fusión de informador
  • Expresión de más de un miARN diseñado en la misma transcripción, que permite la reducción de múltiples genes simultáneamente y la generación de fenotipos sintéticos
Cómo funciona
Para altos niveles de expresión de la secuencia ARNi miR, el vector pcDNA6.2-GW/miR incluye el promotor de CMV. Simplemente introduzca un número de acceso RefSeq o una secuencia de nucleótidos en el diseñador de ARNi en línea gratuito BLOCK-iT RNAi Designer y el software diseñará miARN optimizados que tienen un 100 % de homología con el objetivo de interés. Clone el miARN en el vector usando un protocolo de ligadura rápida y transfecte para la expresión inmediata del miARN. El miARN expresado es procesado por la maquinaria celular endógena en el núcleo (incluyendo Drosha) y luego transportado al citoplasma donde es procesado adicionalmente por Dicer. El miARN completamente procesado se incorpora entonces al RISC donde funciona como un ARNip y tiene como resultado la escisión del ARNm objetivo.
Para una variedad de opciones de expresión, el casete de miARN que contiene EmGFP, las regiones de flanqueo de miR y un miARN homólogo al objetivo de interés, se pueden mover fácilmente a una variedad de vectores DEST. Esto ocurre a través de reacciones de recombinación Gateway en las que el casete de miARN se transfiere a un vector pDONR™ (reacción BP) y luego a un vector DEST (reacción LR) de elección.
Clonación, clonación Gateway, ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ARNi basado en vectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
génica GFP (EmGFP)
Contenido y almacenamiento El kit de vectores de expresión de ARNi miR BLOCK-iT™Pol II contiene dos cajas. La caja de clonación contiene pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR linealizado, tampón de recocido (10), ligasa de DNA T4, tampón de ligación de DNA (5), oligonucleótido de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua sin ADNasa/ARNasa y primers de secuenciación directa e inversa. Almacene los vectores, tampones, oligos de control y plásmidos, agua y primers de secuenciación a -20 °C. La caja One Shot™ contiene reactivos de transformación que incluyen 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente TOP10 One Shot™, medio S.O.C. y un plasmídico de control superhelicoidal pUC19. Almacenar estos reactivos de transformación a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Tipo de RNAi miARN
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Vector Vectores de ARNi BLOCK-iT
Promotor CMV
Formato Kit
Línea de productos BLOCK-iT, Gateway
Cantidad 20 reacciones