Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit
Código de producto. 10063192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10063192 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10063192 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K494300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
El kit de vectores Gateway™ de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el vector pLenti6/BLOCK-iT™-DEST, el vector de control pLenti6-GW/U6-laminshRNA y células competentes Shot™ Stbl3. Los vectores se suministran superhelicoidales y liofilizados. El sistema de expresión de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el kit de vectores Gateway™ de ARNi lentiviral BLOCK-iT™, el kit de vectores de entrada U6 BLOCK-iT™, el kit de soporte Bsd ViraPower™, la línea celular 293FT y la mezcla de enzimas LR Clonase™.
El vector de expresión pLenti6/BLOCK-iT-DEST que se proporciona con el sistema de expresión de ARNi lentiviral BLOCK-iT puede usarse para introducir y expresar de forma eficaz y estable ARN de horquilla corta (ARNhc) in vivo a partir de un vector lentival
Un nuevo proceso de clonación coloca un oligonucleótido de ADN de aproximadamente 50 bp inmediatamente después de un promotor U6 pol III en el vector de entrada U6 BLOCK-iT. El oligonucleótido está diseñado para expresar el ARN que forma una estructura en tallo-bucle que contiene las regiones de sentido y antisentido de su gen diana de interés. Este ARNhc se vuelve a combinar en el vector pLenti6/BLOCK-iT-DEST. Después de la producción viral y la transducción, el ARNhc impulsado por el promotor U6 se integra de manera estable como un casete de ARNi. El ARNhc generado evita el mecanismo de defensa de los huéspedes y será eficaz en la producción de la respuesta de reducción genética de ARNi. Mediante el sistema de expresión de ARNi lentiviral BLOCK-iT, se puede realizar un análisis a largo plazo del bloqueo genético tanto en los tipos de células de mamíferos que se dividen como no, así como en los modelos animales.
El kit de vectores de entrada U6 ARNi BLOCK-iT permite la clonación optimizada de secuencias diana de ARNhc para pruebas en experimentos transitorios. Los casetes de expresión ARNi seleccionados se recombinan de forma rápida y eficaz desde el vector de entrada U6 ARNi BLOCK-iT en el vector pLenti6/BLOCK-iT-DEST a través de una reacción de recombinación Gateway LR estándar.
  • Sitios attR para una recombinación eficiente con el vector de entrada Gateway™ U6 flanqueado por attL que contiene el casete de ARNi
  • Todos los componentes necesarios para el envasado lentiviral y la administración eficaces del ARNhc de interés
  • Marcador de selección de blasticidina para una selección rápida y eficaz de líneas celulares estables que expresan el ARNhc
Clonación, clonación Gateway, transfección plasmídica de ARNhc y ARNmi, ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ARNi basado en virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
Contenido y almacenamiento El kit de vectores Gateway™ de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el vector pLenti6/BLOCK-iT™-DEST, el vector de control pLenti6-GW/U6-laminshRNA y células competentes Shot¤ Stbl3. Los vectores se suministran superhelicoidales y liofilizados. Almacenar a -20 °C una vez resuspendido. Almacenar las células competentes a -80 °C. El sistema de expresión de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ contiene el kit de vectores Gateway™ de ARNi lentiviral BLOCK-iT™, el kit de vectores de entrada U6 BLOCK-iT™, el kit de soporte Bsd ViraPower™, la línea celular 293FT y la mezcla de enzimas LR Clonase™. Almacene los componentes como se indica en los kits correspondientes. Almacenar la mezcla de LR Clonase™ a - 80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Lentivírico
Tipo de RNAi ARNhc
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Vector pLenti
Promotor U6
Formato Kit
Línea de productos BLOCK-iT, Gateway
Cantidad 20 reacciones