Learn More
Invitrogen™ Sistema de expresión de ARNi lentiviral BLOCK-iT™ Pol II miR con EmGFP
Código de producto. 17164529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17164529 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17164529 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K493800
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Combina la tecnología de ARNi BLOCK-iT Pol II miR de Invitrogen y la tecnología lentiviral ViraPower™ para facilitar la creación de un lentivirus incompetente para la replicación que ofrezca una secuencia de microARN (miARN) de interés para células de mamíferos con y sin división para el análisis de interferencia de ARN (ARNi).
Amplía las posibles aplicaciones de ARNi más allá de las de otros sistemas retrovirales tradicionales (Naldini, 1998). El sistema de expresión de ARNi miR lentiviral Pol II BLOCK-iT con EmGFP incluye:
o Un kit de vectores de expresión de ARNi BLOCK-iT Pol II miR para la producción de un clon de expresión que contiene un oligonucleótido bicatenario que codifica una secuencia de pre-miARN para la expresión en células de mamíferos. El vector de expresión ARNi - miR Pol II BLOCK-iT (pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR) proporciona una manera rápida y eficiente de clonar los dúplex de ds oligo que codifican una secuencia diana deseada de miARN en un vector que contiene un promotor Pol II (CMV) para su uso en el análisis de ARNi. El vector de expresión ARNi miR Pol II BLOCK-iT está diseñado específicamente para permitir la expresión de secuencias de miARN y contener secuencias específicas de miR que flanquean y permiten el procesamiento adecuado del miARN.
o Expresión cocistrónica de un indicador de proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) en el vector pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR, que da como resultado una correlación muy fuerte de la expresión de la EmGFP con la actividad de reducción del miARN
o El vector pDONR™221 para transferir el casete de expresión de pre-miARN al plásmido de expresión lentiviral mediante tecnología Gateway™. La tecnología Gateway es un método de clonación universal que aprovecha las propiedades de recombinación específicas del sitio del bacteriófago lambda (Landy, 1989) para proporcionar una forma rápida y altamente eficaz de mover su secuencia de ADN de interés a múltiples sistemas vectoriales.
o Un vector de destino pLenti6/V5-DEST en el que se transfiere el casete de pre-miARN del clon de expresión mediante la tecnología Gateway. Este plásmido de expresión contiene elementos que permiten el envasado de la construcción en viriones y el marcador de resistencia a la blasticidina para la selección de líneas celulares transducidas de forma estable.
o Mezclas de enzimas BP y LR Clonase™ II Gateway facilitan la transferencia del casete de expresión premiARN del vector de expresión al vector de destino pLenti6/V5-DEST.
o Componentes del sistema lentiviral ViraPower para la producción de un lentivirus incompetente en la replicación que expresa de manera estable el miARN de interés tanto en las células de mamíferos que se dividen como en las que no se dividen. La tecnología lentiviral ViraPower facilita la administración altamente eficiente, in vitro o in vivo de un gen o ARN diana a células de mamíferos que se dividen y no se dividen mediante un lentivirus incompetente en la replicación. Basado en el sistema de lentikat™ desarrollado por Cell Genesys (Dull et al., 1998), la tecnología lentiviral ViraPower posee características que mejoran su bioseguridad, permitiendo al mismo tiempo la expresión de alto nivel en una gama más amplia de tipos celulares que los sistemas retrovirales tradicionales.
Clonación, clonación Gateway, transfección plasmídica de ARNhc y ARNmi, ARNi, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ARNi basado en virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
génica GFP (EmGFP)
Contenido y almacenamiento El sistema de expresión ARNi miR Pol II Lentiviral BLOCK-iT™ con EmGFP contiene el kit de vectores de expresión ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ que contiene dos cajas. La caja de clonación contiene pcDNA™6.2-GW⁄EmGFP-miR, tampón de hibridación 10X, Ligasa de ADN T4, tampón de ligación de ADN 5X, oligo de control lacZ, plásmido de control lacZ, plásmido de control negativo, agua libre de ADNasa/ARNasa y primers de secuenciación directa e inversa. Almacene los vectores, tampones, óligos de y plásmidos de control, agua y primers de secuenciación a -20 °C. La caja One Shot™ contiene reactivos de transformación, incluyendo 21 alícuotas de 50 µl de E. coli químicamente competente TOP 10 One Shot™, medio S.O.C y un plásmido de control superhelicoidal pUC19. Almacenar estos reactivos de transformación a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
El sistema de expresión ARNi miR Pol II BLOCK-iT™ con EmGFP también incluye todos los reactivos necesarios para la clonación Gateway™ en el sistema de expresión lentiviral, incluyendo: pLenti6⁄V5-DEST, control pLenti6-V5⁄GW-lacZ, pDONR™221, kit de soporte Bsd lentiviral ViraPower™ (mezcla de envase ViraPower™, reactivo de transfección Lipofectamine™ 2000 y blasticidina), línea celular 293FT, E. coli químicamente competente One Shot™ Stbl3™, E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10 y mezclas de enzimas Gateway™ LR y BP Clonase™ II. Almacene el reactivo Lipofectamine™ 2000 a + 4 °C (no congelar). Almacene los vectores, la mezcla de envase ViraPower™, la blasticidina, y ambas mezclas de enzimas Clonase™ II a - 20 °C. Almacene las células competentes a - 80 °C. Almacene la línea celular 293FT en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Lentivírico
Tipo de RNAi miARN
Agente de selección (eucariótico) Blasticidina
Vector pLenti
Promotor CMV
Línea de productos BLOCK-iT, Gateway
Cantidad 20 reacciones