Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Adenoviral RNAi Expression System
Código de producto. 10624803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10624803 20 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10624803 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K494100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
El vector ARNi Gateway™ pAd/BLOCK-iT™ se suministra superhelicoidal a una concentración de 150 ng/μl e incluye 10 μg de vector de control positivo. El sistema de expresión adenoviral ARNi BLOCK-iT™ incluye el kit de vectores de entrada U6 BLOCK-iT™, el vector y control pAd/BLOCK-iT™-DEST, la línea celular 293A y la mezcla de enzimas LR Clonase™.
Se utiliza para la entrega eficiente y la expresión transitoria de un ARN de horquilla corta (ARNhc) in vivo a partir de un vector adenoviral
Un nuevo proceso de clonación coloca un oligonucleótido de ADN de aproximadamente 50 bp inmediatamente después de un promotor U6 pol III en el vector de entrada U6 BLOCK-iT. Después de una recombinación eficiente del vector de entrada en el vector pAd/BLOCK-iT-DEST, seguido de la producción y transducción viral, el ARNhc impulsado por el promotor U6 puede expresarse transitoriamente en la mayoría de los tipos de células de mamíferos que se dividen o no. El ARNhc generado evita el mecanismo de defensa de los huéspedes y será eficaz en la producción de la respuesta de reducción genética de ARNi.
El vector pAd/BLOCK-iT-DEST ofrece:
  • Una región sin promotores rodeada de sitios attR para la recombinación eficiente con el vector de entrada Gateway U6 flanqueado por attL que contiene el casete ARNi o cualquier promotor flanqueado por attL y secuencia genética
  • Todos los componentes necesarios para el envasado y la entrega eficaces de adenovirus del ARNhc de interés. Con este vector, se puede lograr un análisis transitorio de la reducción genética tanto en los tipos de células de mamíferos que se dividen como en las que no se dividen y en modelos animales.
ARNhc adenoviral, ARNi, ARNi, Epigenética e investigación de ARN sin codificación, ARNi basado en virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de vectores de expresión de ARNi
Contenido y almacenamiento El vector ARNi Gateway™ pAd/BLOCK-iT™ se suministra superhelicoidal a una concentración de 150 ng/µl e incluye 10 µg de vector de control positivo. El sistema de expresión adenoviral ARNi BLOCK-iT™ incluye el kit de vectores de entrada U6 BLOCK-iT™, el vector y control pAd/BLOCK-iT™-DEST, la línea celular 293A y la mezcla de enzimas LR Clonase™. Almacene los vectores a -20 °C. Almacene la línea celular en nitrógeno líquido. Almacenar la mezcla de LR Clonase™ a - 80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de clonación Gateway™
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Adenoviral
Tipo de RNAi ARNhc
Vector pAd
Promotor U6
Línea de productos BLOCK-iT
Cantidad 20 reacciones