Learn More
Invitrogen™ Biotina-14-dCTP
Código de producto. 10022582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10022582 50 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10022582 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 19518018
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
La biotina-14-dCTP se suministra a 0,4 mM en 100 mM de tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM de EDTA.
Se utiliza para la biotinilación del ADN, una alternativa excelente y a veces superior al etiquetado radioisotópico convencional.
Acerca de la biotina-14-dCTP
La biotina-14-dCTP es un análogo patentado de dCTP con biotina acoplada en la posición N4 de la base pirimidina por un enlazador de 14 átomos. Este nucleótido puede ser incorporado eficazmente al ADN mediante la traslación por muescas en presencia de dATP, dGTP, y dTTP, etiquetando el ADN con la desoxinucleotidil-transferasa terminal o síntesis de primers aleatorios. La cantidad de material proporcionado es suficiente para etiquetar hasta 50 μg de ADN.
Pruebas de calidad y rendimiento
La pureza se evalúa mediante HPLC de fase inversa.
  • Comodidad y seguridad: la preparación de la sonda no genera residuos radiactivos
  • Estabilidad: las sondas permanecen activas durante más tiempo que las sondas etiquetadas isotópicamente
  • Versatilidad: el ADN biotinilado se puede utilizar para procedimientos de inmovilización y captura mediante la unión de estreptavidina
Purificación y análisis de ADN y ARN, Etiquetado de ADN, Etiquetado de ácidos nucleicos y Síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótido etiquetado
Concentración 0,4 mM
Contenido y almacenamiento La biotina-14-dCTP se suministra a 0,4 mM en 100 mM de tris-HCl (pH 7,5), 0,1 nM de EDTA. Almacenar a -20 °C.
Etiqueta o tinte Biotina y otro hapteno
Método de etiquetado Etiquetado directo
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 50 nmol
Formulario Líquido