Learn More
Invitrogen™ Biotina-14-dATP
Código de producto. 10484552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10484552 50 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10484552 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 19524016
Includes
La biotina-14-dATP se suministra a 0,4 mM en 100 mM de tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM de EDTA.
Un análogo patentado de dATP con biotina acoplada en la posición 6 de la base purina por un enlazador de 14 átomos.
El largo brazo espaciador de 14 átomos permite acceder a la estreptavidina para la detección sensible de híbridos sonda-diana en hibridaciones in situ e hibridaciones de filtro. La biotina-14-dATP se puede incorporar de manera eficaz al ADN mediante la traslación por muescas en presencia de dCTP, dGTP y dTTP. La biotina-14-dATP se puede añadir al extremo 3' del ADN usando la desoxinucleotidil transferasa terminal. La cantidad suministrada es suficiente para etiquetar hasta 50 μg de ADN por traslación por muescas.
Pruebas de calidad y rendimiento: La pureza se evalúa mediante análisis de HPLC de fase inversa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, Etiquetado de ADN, Etiquetado de ácidos nucleicos y Síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0,4 mM
Contenido y almacenamiento La biotina-14-dATP se suministra a 0,4 mM en 100 mM de tris-HCl (pH 7,5), 0,1 nM de EDTA. Almacenar a -20 °C.
Formato Líquido
Método de etiquetado Etiquetado directo
Etiqueta o tinte Biotina y otro hapteno
Tipo de producto Nucleótido etiquetado
Cantidad 50 nmol
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco