Learn More
Invitrogen™ Biotin-14-CTP
Código de producto. 10654003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10654003 500 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10654003 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 19519016
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Includes
La biotina-14-CTP se suministra a 10 mM en 10 mM de tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM de EDTA.
Un análogo patentado de CTP con biotina acoplada en la posición N 4 de la base pirimidina por un enlazador de 14 átomos.
La biotina-14-CTP se puede incorporar de manera eficaz en transcritos de ARN usando ARN polimerasa T7, SP6 o T3 y la plantilla apropiada en presencia de ATP, GTP, UTP y biotina-14-CTP. El ARN biotinilado se puede utilizar como sonda en hibridaciones de membrana o en hibridaciones in situ. La cantidad de material proporcionado es suficiente para hasta 20 reacciones de transcripción (plantilla de 1 μg).
Pruebas de calidad y rendimiento: La pureza se evalúa mediante HPLC de fase inversa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, Etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos, Etiquetado de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótido etiquetado
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento La biotina-14-CTP se suministra a 10 mM en 10 mM tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM de EDTA. Almacenar a -20 °C.
Etiqueta o tinte Biotina y otro hapteno
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad 500 nmol
Formulario Líquido