Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System
Descripción
Includes
10X mezclas de nucleótidos Alexa Fluor™ 3 FFPE y 10X mezclas de nucleótidos Alexa Fluor™ 5 FFPE, fragmento Exo-Klenow (40 u/μL), 5 mm de EDTA, 2,5X soluciones de cebadores aleatorios, ADN de control (esperma de salmón), y agua tratada con DEPC, 10X mezclas de nucleótidos, columnas de purificación de ADN genómico y tampones de purificación PureLink™.
Los protocolos anteriores requerían grandes cantidades de ADN de muy alta calidad, que a menudo eran difíciles de obtener de materiales FFPE. Con un método de amplificación de cebador aleatoria (RPA), utilizando mezclas de etiquetado específicamente formuladas para muestras de FFPE, el sistema de etiquetado genómico de FFPE total BioPrime™ genera altas producciones de ADN etiquetado que es más representativo de la muestra inicial. Se consigue una mayor precisión de las llamadas con una mayor producción del material etiquetado en la matriz, proporcionando llamadas más precisas.
Este completo kit con todo incluido está optimizado para trabajar en una gama más amplia de materiales de entrada de muestras sin necesidad de preamplificación. El fragmento exo-Klenow altamente concentrado de ADN polimerasa I en una reacción limitada de componente permite una producción de ADN consistente y robusta de la entrada de ADN de FFPE genómico. El aCGH BioPrime™ Total para Agilent™ se suministra con purificación PureLink™ que permite una baja elución, eliminando la necesidad de complicados pasos de reducción de volumen. La purificación PureLink™ también reduce el fondo debido al colorante que se encuentra en otros sistemas de purificación. Una mezcla optimizada de nucleótidos marcados con colorantes con nuevos enlazadores dNTP, nuevos colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5 de aplicación específica y una química de tampón mejorada reducen la variación de etiquetado y aumentan la señal a ruido en las matrices. Los espectros de excitación y emisión de los colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5 son adecuados para escáneres convencionales de dos colores sin necesidad de cambiar los ajustes. Los kits completos se prueban por lotes para garantizar la calidad del rendimiento de un lote a otro.
- Tasa de llamadas mejorada con relaciones señal - ruido más altas de colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5
- Limpieza fácil con la purificación PureLink™, elimina la necesidad de pasos complicados de reducción de volumen
- Menor sesgo de canal debido a la nueva formulación de reacción mejorada para muestras de FFPE
- Requisitos menores para el material de entrada utilizando el método enzimático RPA
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene mezcla de nucleótidos Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X y mezcla de nucleótidos Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X, fragmento Exo-Klenow (40 u⁄µl), 5 mm de EDTA, solución de cebadores aleatorios 2.5X, ADN de control (esperma de salmón) y agua tratada con DEPC. Almacenar a -80 °C para el almacenamiento a largo plazo. Las 10X mezclas de nucleótidos pueden almacenarse a + 4 °C durante un máximo de cuatro semanas y deben protegerse de la luz. También contiene columnas de purificación de ADN genómico y tampones de purificación PureLink™. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 |
| Tipo de producto final | Sondas (ADN etiquetado) |
| Tipo de muestra | Tejido (FFPE) |
| Labeling Target | ADN genómico |
| Excitación/emisión | 650/670, 555/565 |
| Incluye etiqueta o tinte | Sí |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Línea de productos | BioPrime |
| Mostrar más |