Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ DNA Labeling System
Código de producto. 10553853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
30 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10553853 30 reacciones 30 reacciones
1 options
Código de producto. 10553853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18094011
 Artículo restringido
En stock
Includes
Solución de primers aleatorios de 700 μl 2,5X; mezcla de dNTP de 175 μl 10X; 100 μg de ADN de control; 35 μl de fragmento Klenow (40 U/μl); tampón de parada de 500 μl; 1,25 ml de agua destilada
Diseñado específicamente para su uso en la preparación de sondas biotiniladas
Los primers aleatorios (octámeros) se recuecen a la plantilla de ADN desnaturalizado y el fragmento Klenow los extiende en presencia de biotina-14-dCTP para producir sondas sensibles de ADN biotinilado para su uso en la detección no radiactiva de ADN y ARN. Con el sistema de etiquetado de ADN BioPrime™ se produce una considerable síntesis neta de ADN que da como resultado una amplificación de 10–40 veces de la sonda. Las sondas hechas con este producto se han utilizado para hibridación a southern y northern blots, placas y elevaciones de colonias, así como para hibridación in situ a las dispersiones de cromosomas.
  • Especialmente adecuado para situaciones en las que el ADN está limitado
  • Requiere menos ADN de plantilla que la translación de mellas
  • Amplifica la plantilla para proporcionar una mayor cantidad de sonda biotinilada
  • Etiqueta de 50 a 500 ng de ADN de plantilla en una reacción
Hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices, Purificación y análisis de ADN y ARN, Análisis de expresión génica y genotipado, Perfiles genómicos y genotipos, Northern blotting, blotting y electroforesis en gel de ácido nucleico, Southern blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 700 µl de solución de primers aleatorios 2,5X
• 175 µl de mezcla de dNTP 10X
• 100 µg de ADN de control
• 35 µl de fragmento Klenow (40 U/µl)
• 500 µl de tampón de parada
• 1,25 ml de agua destilada
Almacenar a - 20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Método de detección A base de biotina
Etiqueta o tinte Biotina
Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
Labeling Target ADN genómico, ADN (General)
Incluye etiqueta o tinte Sí
Método de etiquetado Etiquetado directo
Línea de productos BioPrime
Tipo de producto Sistema de etiquetado de ADN
Cantidad 30 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco