Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Array CGH Genomic Labeling Module
Beskrivelse
Indeholder
Fragmento exo-Klenow (40 U/μl), solución de primers aleatorios 2,5X (octámeros), ADN de control (esperma de salmón), tampón de parada y agua destilada. Los sistemas y módulos BioPrime™ Plus contienen las mezclas de dNTP modificadas o las mezclas de dNTP modificadas con aminas Alexa Fluor™ y los ésteres NHS Alexa Fluor™. Los sistemas de etiquetado genómico de hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime™ estándar y BioPrime™ Plus también contienen columnas de purificación y tampones de purificación.
Admite una solución flexible para sus necesidades de etiquetado genómico. Parte del sistema de etiquetado genómico de hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime Plus. Con los
sistemas de etiquetado genómico para hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime Plus, puede esperar:
Alta producción del ADN genómico etiquetado por fluorescencia:
Relaciones de señal/ruido:
Detección de variaciones en el número de copias de genes.
Estos sistemas combinan un fragmento exo-Klenow altamente concentrado de ADN polimerasa I y primers aleatorios para etiquetar eficazmente dianas genómicas para experimentos sensibles de identificación de perfiles genómicos. Exo-Klenow es un mutante del fragmento grande de la holoenzima de ADN polimerasa I al que se le ha privado de la actividad de exonucleasa 5'-3' y 3´-5'. La falta de actividad de exonucleasa hace que esta enzima sea ideal para su uso en protocolos de cebadores aleatorios, lo que permite un rendimiento sólido y la incorporación eficaz de nucleótidos fluorescentes AHA Alexa Fluor™. En los sistemas de etiquetado genómico de hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime Plus, octámeros aleatorios se recuecen al ADN de plantilla, proporcionando sitios de cebado para la enzima exo-Klenow. Los nucleótidos modificados AHA (marcado directo) o los nucleótidos modificados de aminoalilo (marcado indirecto) Alexa Fluor se incorporan a medida que la polimerasa se extiende desde los sitios de cebado. A continuación, las muestras etiquetadas se purifican para eliminar los contaminantes antes de la desnaturalización y la hibridación en una micromatriz (sistemas de etiquetado directo) o acoplados al éster NHS Alexa Fluor (sistemas de etiquetado indirecto) antes de la hibridación. Disponible en formato de etiquetado directo.
Matriz CGH, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, Identificación de genotipos y perfiles genómicos, síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Ordreinfo
Condición de envío: Módulo de etiquetado, Hielo seco; Módulo de purificación, Temperatura ambiente
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Módulo de etiquetado genómico |
| Método de detección | Fluorescente |
| Contenido y almacenamiento | En la tabla 1 se resumen los componentes de los diversos sistemas de etiquetado genómico de hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime™. El módulo BioPrime™ Core se encuentra en todos los sistemas y módulos BioPrime™ estándar y BioPrime™ Plus. Contiene fragmento exo-Klenow (40 U/µl), solución de primers aleatorios 2,5X (octámeros), ADN de control (esperma de salmón), tampón de parada y agua destilada. Almacenar a – 20 °C. Los sistemas y módulos BioPrime™ Plus contienen las mezclas de dNTP modificadas o las mezclas de dNTP modificadas con aminas Alexa Fluor™ y los ésteres NHS Alexa Fluor™. Almacenar a – 20 °C. Los sistemas de etiquetado genómico de hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices BioPrime™ estándar y BioPrime™ Plus también contienen columnas de purificación y tampones de purificación. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. Consulte la tabla 1 para ver el resumen de componentes del producto. |
| Tipo de producto final | Sondas (ADN etiquetado) |
| Etiqueta o tinte | Cy™3, Cy™5, nucleótidos etiquetados con Alexa Fluor™ |
| Incluye etiqueta o tinte | No |
| Diana de etiquetado | ADN genómico |
| Método de etiquetado | Etiquetado directo |
| Línea de productos | BioPrime |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de la cromatina |
| Vis mere |