Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Transfection Kit
Código de producto. 10665973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 transfecciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10665973 5 transfecciones 1 set
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10665973 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore 12562039
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Cinco viales de 0,3 μg de ADN lineal BaculoDirect, 125 μl de reactivo de transfección Cellfectin y ganciclovir.
Potente y versátil sistema eucariota para la expresión de proteínas de alto nivel en células de insecto
  • Diseñados para incluir sitios attR para una recombinación rápida y eficaz con el clon de entrada Gateway
  • El gen de interés se recombina a partir del clon de entrada en el ADN lineal BaculoDirect mediante una sencilla reacción LR de una hora.
  • La mezcla de reacción resultante contiene un gen portador de baculovirus recombinante de interés que se utiliza directamente para transfectar células de insecto.
  • Elimina la necesidad de transformar bacterias y aislar bácmidos grandes o de cotransfectar el vector de transferencia y el ADN lineal del baculovirus en células de insecto, reduciendo en gran medida el tiempo de manipulación.
  • El baculovirus purificado se puede aislar en menos de una semana.
  • ADN lineal Gateway: Diseñado para la clonación rápida con el clon de entrada Gateway y la posterior expresión en células de insecto Sf9 o Sf21
  • Promotor potente de poliedrina para una expresión de alto nivel
  • Sitios R para una recombinación eficaz con un vector de entrada Gateway flanqueado por attL
  • Gen TK para la selección negativa usando ganciclovir
  • Etiqueta V5-His N-terminal para la detección con el anticuerpo anti-V5 Invitrogens y purificación con resina quelante de níquel (ADN lineal N-terminal BaculoDirect)
  • Sitio de escisión de la proteasa de TEV para la eliminación de la etiqueta V5-His después de la purificación (ADN lineal N-terminal BaculoDirect)
  • Etiqueta C-terminal V5-His para la detección con el anticuerpo anti-V5 Invitrogens y purificación con resina quelante de níquel (ADN lineal C-terminal BaculoDirect)
Producción y titulación de baculovirus, clonación, clonación Gateway, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Promotor Poliedrina
Tipo de producto Kit de transfección
Contenido y almacenamiento Los kits de transfección BaculoDirect™ incluyen cinco viales de 0.3 μg de ADN lineal BaculoDirect, 125μL de reactivo de transfección Cellfectin y ganciclovir.
Almacenar el ADN lineal BaculoDirect y Cellfectin a 4°C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación Gateway
Cantidad 5 transfecciones
Vector Vectores BaculoDirect
Línea de productos BaculoDirect, Gateway
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.