Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Expression Kit
Código de producto. 10422702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 transfecciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10422702 5 transfecciones 1 set
1 options
Código de producto. 10422702 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12562013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway™, mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase y tampón de reacción.
Disponga de sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon Ultimate™ RF.
Producción y titulación de baculovirus, clonación, clonación Gateway, expresión en células de insecto, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Promotor Poliedrina
Tipo de producto Kit de expresión
Contenido y almacenamiento Los kits de expresión BaculoDirect incluyen cinco viales de 0,3 µg de ADN lineal BaculoDirect, 125 µl de reactivo de transfección Cellfectin, células Sf9 congeladas, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase, medio para células de insecto GIBCO de Grace no suplementado y ganciclovir.
Almacenar el ADN lineal BaculoDirect, el reactivo Cellfectin y el medio de Grace a +4 °C. Almacenar la mezcla de enzimas LR Clonase a –80 °C. Almacenar las células Sf9 en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5
Método de clonación Gateway
Cantidad 5 transfecciones
Vector Vectores BaculoDirect
Línea de productos BaculoDirect, Gateway